Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lækagesikre HDPE-flasker med låg
Artikelnummer. 10284872 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 10284872
Brand: DWK Life Sciences 209048
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med dobbeltforsegling med hætte påsat
Ideel til kort- og langtidsopbevaring og emballering
.
  • Smal mund
  • Ingen dryp hældning til ren hældning
  • Vedhæftede lukninger forbliver tætte i længere tid
  • Bekvemmelighed pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 2,4''
Materiale HDPE
Halsfinish 24-410
Certificeringer/compliance ISO 9001
Højde (metrisk) 129 mm
Højde (engelsk) 5,07 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24-410 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelåg