Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lækagesikre ravfarvede HDPE-flasker med låg
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Beskrivelse
Med dobbeltforsegling med hætte påsat
Ideel til kort- og langtidsopbevaring og emballering.
- Smal mund
- Ingen dryp hældning til ren hældning
- Påsat polypropylenhætte forbliver tæt i længere tid
- Bekvemmelighed pakket
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,5 oz., 15 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,5 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 0,98 tommer |
| Materiale | HDPE |
| Halsfinish | 20-410 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Højde (metrisk) | 56 mm |
| Højde (engelsk) | 2,2'' |
| Vis mere |