Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lækagesikre ravfarvede HDPE-flasker med låg
Artikelnummer. 10001482 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 10001482
Brand: DWK Life Sciences 209121
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel primær emballageløsning til analyser i diagnostiske kits og også kemiske og opbevaringsformål. Med dobbeltforsegling med hætte påsat.
Med dobbeltforsegling med hætte påsat
Ideel til kort- og langtidsopbevaring og emballering.
  • Smal mund
  • Ingen dryp hældning til ren hældning
  • Påsat polypropylenhætte forbliver tæt i længere tid
  • Bekvemmelighed pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,1 oz., 4 ml
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Kapacitet (engelsk) 0,1 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 0,62 tommer.
Materiale HDPE
Halsfinish 13-425
Certificeringer/compliance ISO 9001
Højde (metrisk) 38 mm
Højde (engelsk) 1,4 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 13-425 mm
Diameter (metrisk) 16 mm
Lukketype Skruelåg