Beskrivelse
- Flaske lavet af hvid LDPE (Low Density Polyethylene)
- Inkluderer flaske, forstøverspids, dypperør og skruelåg
- Skruehætte lavet af polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,6 oz., 20 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B x H) | 0,78 x 1,49 x 3,2 tommer. (20 x 38 x 83 mm) |
| Inkluderer | Flaske, forstøverspids, dypperør og skruelåg |
| Materiale | LDPE |
| Længde (metrisk) | 20mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Bredde (metrisk) | 38mm |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Vis mere |