Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker med streamingspidser og polypropylenhætter
Artikelnummer. 12495512 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Lukkestørrelse:
15-415 mm
20-410 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
12495512 60 mL 20-410 mm Pakke med 144
12465512 7 mL 15-415 mm Pakke med 144
12475512 15 mL 15-415 mm Pakke med 144
12485512 30 mL 20-410 mm Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12495512 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211606
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spidsen dispenserer en strøm af væske eller ukontrolleret dråbe
  • Fremstillet af ikke-autoklaverbar polyethylen med lav densitet
  • Dråbeflasker, spidser og låg er pakket separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2,03 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2,03 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 1,5 tommer
Inkluderer Streaming spids og polypropylen hætte
Materiale LDPE
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 101 mm
Højde (engelsk) 4 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-410 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres