Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker med streamingspidser og polypropylenhætter
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Fremstillet af ikke-autoklaverbar polyethylen med lav densitet
- Dråbeflasker, spidser og låg er pakket separat
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,51 oz., 15 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (engelsk) | 1 tomme |
| Inkluderer | Streaming spids og polypropylen hætte |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | No |
| Mund | Narrow |
| Vis mere |