Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker med skruelåg
Artikelnummer. 11541115 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11541115 7 mL Pakke med 144
1 options
Artikelnummer. 11541115 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2530.00 DKK
    2119.66 DKK / Pakke med 144
    Spare 410.34 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
WHEATON™ LDPE Dropping Bottles with Screw Cap offer precise, controlled liquid dispensing for laboratory and clinical applications. Made from flexible low-density polyethylene, these bottles are compatible with a wide range of reagents and feature a secure screw cap closure.
  • Made from flexible low-density polyethylene (LDPE) for excellent chemical compatibility
  • Screw cap closure provides a secure, leak-resistant seal
  • Designed for controlled dispensing of liquids in laboratory and clinical settings
  • Lightweight and squeezable for easy, precise liquid delivery
  • Suitable for use with a wide range of reagents and solutions
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 0,74 tommer.
Materiale LDPE
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Mund Narrow
Højde (metrisk) 19 mm
Højde (engelsk) 0,74 tommer.
Lukkestørrelse 15-415 mm
Diameter (metrisk) 19 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Droppe flaske