Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker med udvidede kontrollerede dråbespidser og dråbespidshætter af polypropylen
Artikelnummer. p-39052 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Farve:
Hvid
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. 10410212
Brand: DWK Life Sciences 211630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvidet kontrolleret dråbespids dispenserer én dråbe ad gangen
Gennemsnitlig dråbestørrelse: 44 μL± 6 μL
  • Strålingskvalitet polypropylen skruelåg og spidser pakket separat
  • Fås i naturlige eller hvide spidser, pakket separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,1 oz., 3 ml
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Kapacitet (engelsk) 0,1 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 0,55 tommer.
Inkluderer Udvidet kontrolleret dråbespids
Materiale LDPE
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 49 mm
Højde (engelsk) 1,93 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 8-425 mm
Diameter (metrisk) 14 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres