Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker med udvidede kontrollerede dråbespidser og dråbespidshætter af polypropylen
Artikelnummer. 10733057 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Farve:
Hvid
Neutral
Unit Size:
Pakke med 144
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Farve Unit Size
10733057 60 mL Hvid Pakke med 144
10410212 3 mL Neutral Pakke med 144
11915152 3 mL Hvid Pakke med 144
11708759 6 mL Neutral Pakke med 144
10004173 6 mL Hvid Pakke med 144
12422471 7 mL Hvid Pakke med 144
10418341 15 mL Neutral Pakke med 144
12432471 15 mL Hvid Pakke med 144
10144814 30 mL Neutral Pakke med 144
10414515 30 mL Hvid Pakke med 144
10285272 60 mL Neutral Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 10733057 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 211625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3275.00 DKK
    2738.91 DKK / Pakke med 144
    Spare 536.09 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
WHEATON™ LDPE Droppeflasker med forlængede kontrollerede dråbespidser og polypropylen dråbespidser giver præcis, gentagelig dosering — én dråbe ad gangen. Gennemsnitlig dråbestørrelse er 44 μl ±6 μl. Strålingskvalitets polypropylenkapsler og -spidser pakkes separat.
  • Extended controlled dropper tip dispenserer én dråbe ad gangen
  • Gennemsnitlig dropstørrelse: 44 μl ±6 μl
  • Flaske lavet af LDPE (lavdensitets polyethylen)
  • Strålingskvalitets polypropylen skruehætter og spidser pakket separat
  • Fås med naturlige eller hvide dråbespidser
  • Flasker, spidser og låg pakkes separat
Specifications
Volumen 2,03 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 1,53 tommer.
Inkluderer Udvidet kontrolleret dråbespids
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke-steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 101 mm
Højde (engelsk) 3,98 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-410 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,03 oz.
Form Rund
Engangs Genanvendelig
Produkttype Udleveringsflaske