Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker med udvidede kontrollerede dråbespidser og dråbespidshætter af polypropylen
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Gennemsnitlig dråbestørrelse: 44 μL± 6 μL
- Strålingskvalitet polypropylen skruelåg og spidser pakket separat
- Fås i naturlige eller hvide spidser, pakket separat
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,51 oz., 15 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,51 oz. |
| Farve | Neutral |
| Diameter (engelsk) | 1 tomme |
| Inkluderer | Udvidet kontrolleret dråbespids |
| Materiale | LDPE |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 78 mm |
| Højde (engelsk) | 3,07 tommer. |
| Vis mere |