Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker med udvidede kontrollerede dråbespidser og dråbespidshætter af polypropylen
Artikelnummer. 10144814 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Farve:
Hvid
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve unitSize
10144814 30 mL Neutral Pakke med 144
10410212 3 mL Neutral Pakke med 144
11915152 3 mL Hvid Pakke med 144
11708759 6 mL Neutral Pakke med 144
10004173 6 mL Hvid Pakke med 144
12422471 7 mL Hvid Pakke med 144
10418341 15 mL Neutral Pakke med 144
12432471 15 mL Hvid Pakke med 144
10414515 30 mL Hvid Pakke med 144
10733057 60 mL Hvid Pakke med 144
10285272 60 mL Neutral Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10144814 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211634
Only null left
Add to basket
Add to basket
Udvidet kontrolleret dråbespids dispenserer én dråbe ad gangen
Gennemsnitlig dråbestørrelse: 44 μL± 6 μL
  • Strålingskvalitet polypropylen skruelåg og spidser pakket separat
  • Fås i naturlige eller hvide spidser, pakket separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 1,01 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1,01 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 1,25 tommer.
Inkluderer Udvidet kontrolleret dråbespids
Materiale LDPE
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 85 mm
Højde (engelsk) 3,35 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-410 mm
Diameter (metrisk) 32 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres