Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker med udvidede kontrollerede dråbespidser og dråbespidshætter af polypropylen
Artikelnummer. 10004173 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Farve:
Hvid
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
10004173 6 mL Hvid Pakke med 144
10410212 3 mL Neutral Pakke med 144
11915152 3 mL Hvid Pakke med 144
11708759 6 mL Neutral Pakke med 144
12422471 7 mL Hvid Pakke med 144
10418341 15 mL Neutral Pakke med 144
12432471 15 mL Hvid Pakke med 144
10144814 30 mL Neutral Pakke med 144
10414515 30 mL Hvid Pakke med 144
10733057 60 mL Hvid Pakke med 144
10285272 60 mL Neutral Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10004173 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2552.00 DKK
    2141.78 DKK / Pakke med 144
    Spare 410.22 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Udvidet kontrolleret dråbespids dispenserer én dråbe ad gangen
Gennemsnitlig dråbestørrelse: 44 μL± 6 μL
  • Strålingskvalitet polypropylen skruelåg og spidser pakket separat
  • Fås i naturlige eller hvide spidser, pakket separat
Tekniske data
Volumen 0,2 oz., 6 ml
Kapacitet (metrisk) 6 mL
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 0,66 tommer.
Inkluderer Udvidet kontrolleret dråbespids
Materiale LDPE
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Narrow
Højde (metrisk) 58 mm
Højde (engelsk) 2,28 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 13-425 mm
Diameter (metrisk) 17 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 0,2 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Dispensing Bottle