Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
Farve:
Hvid
Neutral
Mængde:
100/Cs.
100/cs
1000/Cs.
1000/cs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Pakket i kasser på 100, 1000 eller bulk
Ordreinfo
Droppespidser eller hætter skal købes separat
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 15 ml, 0,51 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,51 oz. |
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) | 1 tomme |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 1000/Cs. |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Højde (metrisk) | 66 mm |
| Produkttype | Droppe flaske |
| Vis mere |