Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker
Artikelnummer. 12496171 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Lukkestørrelse:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Farve:
Hvid
Neutral
Mængde:
100/Cs.
1000/Cs.
Conditionnement:
Pakke med 100
Pakke med 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Farve Mængde unitSize
12496171 7 mL 15-415 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 100
11501255 3 mL 8-425 mm Hvid 100/Cs. Pakke med 100
12466171 6 mL 13-425 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 100
12436201 7 mL 15-415 mm Hvid 1000/Cs. Pakke med 1000
12436181 10 mL 15-415 mm Neutral 1000/Cs. Pakke med 1000
12456201 10 mL 15-415 mm Hvid 100/Cs. Pakke med 100
12426181 10 mL 15-415 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 100
12466201 10 mL 15-415 mm Hvid 1000/Cs. Pakke med 1000
12466181 15 mL 15-415 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 1000
12496181 30 mL 20-410 mm Neutral 1000/Cs. Pakke med 1000
12416191 60 mL 20-410 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 100
12446211 60 mL 20-410 mm Hvid 100/Cs. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12496171 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W242823
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Fremragende kemisk resistens
  • Fås i en række størrelser
  • Pakket i kasser på 100, 1000 eller bulk
Informations sur la commande
Dråbespidser og hætter skal bestilles separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volumen 7 ml, 0,24 oz.
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Kapacitet (engelsk) 0,24 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 0,74 tommer.
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 100/Cs.
Mængde 100/Cs.
Lukning inkluderet Nej
Højde (metrisk) 51 mm
Højde (engelsk) 2 tommer
Lukningsmateriale Celluloseacetatproprionat
Lukkestørrelse 15-415 mm
Diameter (metrisk) 19 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.