Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ LDPE At tabe flasker uden låg
Artikelnummer. 12446211 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Lukkestørrelse:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Farve:
Hvid
Neutral
Mængde:
100/Cs.
1000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Farve Mængde Pakningsstørrelse
12446211 60 mL 20-410 mm Hvid 100/Cs. Pakke med 100
11501255 3 mL 8-425 mm Hvid 100/Cs. Pakke med 100
12466171 6 mL 13-425 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 100
12436201 7 mL 15-415 mm Hvid 1000/Cs. Pakke med 1000
12496171 7 mL 15-415 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 100
12436181 10 mL 15-415 mm Neutral 1000/Cs. Pakke med 1000
12456201 10 mL 15-415 mm Hvid 100/Cs. Pakke med 100
12426181 10 mL 15-415 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 100
12466201 10 mL 15-415 mm Hvid 1000/Cs. Pakke med 1000
12466181 15 mL 15-415 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 1000
12496181 30 mL 20-410 mm Neutral 1000/Cs. Pakke med 1000
12416191 60 mL 20-410 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12446211 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W242837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1645.00 DKK
    1376.80 DKK / Pakke med 100
    Spare 268.20 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 16-02-2027
WHEATON™ LDPE Droppeflasker uden låg har fremragende kemisk resistens og fås i naturlig eller hvid LDPE i forskellige størrelser. Hvid LDPE hjælper med at beskytte UV-lysfølsomme prøver. Salgs uden låg og pakket i kasser på 100 eller 1000.
  • Fremstillet af lavdensitets polyethylen (LDPE) for fremragende kemisk modstand
  • Fås i naturlig eller hvid LDPE for at opfylde ansøgningskravene
  • Hvid LDPE hjælper med at beskytte UV-lysfølsomme prøver
  • Fås i et område af kapaciteter fra 3 ml til 125 ml
  • Solgt uden kondensator, hvilket tillader kompatibilitet med foretrukket lukning
  • Pakket i kasser med 100 eller 1000
Ordreinfo
Dråbespidser og hætter skal bestilles separat.
Tekniske data
Volumen 60 ml, 2,03 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 1,53 tommer.
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 100/Cs.
Mængde 100/Cs.
Sterilitet Ikke-steril
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 85 mm
Højde (engelsk) 3,35 tommer.
Lukningsmateriale Celluloseacetatproprionat
Lukkestørrelse 20-410 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,03 oz.
Form Rund
Engangs Genanvendelig
Produkttype Udleveringsflaske