Beskrivelse
- Fremstillet af lavdensitets polyethylen (LDPE) for fremragende kemisk modstand
- Fås i naturlig eller hvid LDPE for at opfylde ansøgningskravene
- Hvid LDPE hjælper med at beskytte UV-lysfølsomme prøver
- Fås i et område af kapaciteter fra 3 ml til 125 ml
- Solgt uden kondensator, hvilket tillader kompatibilitet med foretrukket lukning
- Pakket i kasser med 100 eller 1000
Ordreinfo
Dråbespidser og hætter skal bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 7 ml, 0,24 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) | 0,74 tommer. |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. pakke | 1000/Cs. |
| Mængde | 1000/Cs. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |