Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker
Artikelnummer. 12426181 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Lukkestørrelse:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Farve:
Hvid
Neutral
Mængde:
100/Cs.
1000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12426181
Brand: DWK Life Sciences W242824
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende kemisk resistens
  • Fås i en række størrelser
  • Pakket i kasser på 100, 1000 eller bulk
Ordreinfo
Dråbespidser og hætter skal bestilles separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 10 ml, 0,34 oz.
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Kapacitet (engelsk) 0,34 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 1 tomme
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 100/Cs.
Mængde 100/Cs.
Lukning inkluderet Nej
Højde (metrisk) 45 mm
Højde (engelsk) 1,77 tommer.
Lukningsmateriale Celluloseacetatproprionat
Lukkestørrelse 15-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres