Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Lukkestørrelse:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Farve:
Hvid
Neutral
Mængde:
100/Cs.
1000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Pakket i kasser på 100, 1000 eller bulk
Ordreinfo
Dråbespidser og hætter skal bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 60 ml, 2,03 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2,03 oz. |
| Farve | Neutral |
| Diameter (engelsk) | 1,53 tommer. |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. pakke | 100/Cs. |
| Mængde | 100/Cs. |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Højde (metrisk) | 85 mm |
| Vis mere |