Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ LDPE At tabe flasker uden låg
Artikelnummer. 11501255 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Lukkestørrelse:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Farve:
Hvid
Neutral
Mængde:
100/Cs.
1000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Farve Mængde Pakningsstørrelse
11501255 3 mL 8-425 mm Hvid 100/Cs. Pakke med 100
12466171 6 mL 13-425 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 100
12436201 7 mL 15-415 mm Hvid 1000/Cs. Pakke med 1000
12496171 7 mL 15-415 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 100
12436181 10 mL 15-415 mm Neutral 1000/Cs. Pakke med 1000
12456201 10 mL 15-415 mm Hvid 100/Cs. Pakke med 100
12426181 10 mL 15-415 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 100
12466201 10 mL 15-415 mm Hvid 1000/Cs. Pakke med 1000
12466181 15 mL 15-415 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 1000
12496181 30 mL 20-410 mm Neutral 1000/Cs. Pakke med 1000
12416191 60 mL 20-410 mm Neutral 100/Cs. Pakke med 100
12446211 60 mL 20-410 mm Hvid 100/Cs. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11501255 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W242831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.00 DKK
    809.68 DKK / Pakke med 100
    Spare 165.32 DKK
    16% Slukket
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
WHEATON™ LDPE Droppeflasker uden låg har fremragende kemisk resistens og fås i naturlig eller hvid LDPE i forskellige størrelser. Hvid LDPE hjælper med at beskytte UV-lysfølsomme prøver. Salgs uden låg og pakket i kasser på 100 eller 1000.
  • Fremstillet af lavdensitets polyethylen (LDPE) for fremragende kemisk modstand
  • Fås i naturlig eller hvid LDPE for at opfylde ansøgningskravene
  • Hvid LDPE hjælper med at beskytte UV-lysfølsomme prøver
  • Fås i et område af kapaciteter fra 3 ml til 125 ml
  • Solgt uden kondensator, hvilket tillader kompatibilitet med foretrukket lukning
  • Pakket i kasser med 100 eller 1000
Bestellinformation
Dråbespidser og hætter skal bestilles separat.
Spezifikation
Volumen 3 ml, 0,1 oz.
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 0,51 tommer
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 100/Cs.
Mængde 100/Cs.
Sterilitet Ikke-steril
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 39 mm
Højde (engelsk) 1,54 tommer
Lukkestørrelse 8-425 mm
Diameter (metrisk) 14 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 0,1 oz.
Form Rund
Engangs Genanvendelig
Produkttype Udleveringsflaske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.