Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Pakket i kasser på 100, 1000 eller bulk
Ordreinfo
Droppespidser eller hætter skal købes separat
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 3 ml, 0,1 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (engelsk) | 0,51 tommer |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 1000/cs |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Højde (metrisk) | 39 mm |
| Højde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Lukkestørrelse | 8-425 mm |
| Vis mere |