Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker
Artikelnummer. 10087702 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
Farve:
Hvid
Neutral
Mængde:
100/Cs.
1000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Mængde Pakningsstørrelse
10087702 6 mL Hvid 100/Cs. Pakke med 100
10503144 3 mL Hvid 1000/Cs. Pakke med 1000
12446171 3 mL Neutral 100/Cs. Pakke med 100
10101493 3 mL Neutral 1000/Cs. Pakke med 1000
12406201 6 mL Hvid 1000/Cs. Pakke med 1000
10455973 6 mL Neutral 1000/Cs. Pakke med 1000
12406181 7 mL Neutral 1000/Cs. Pakke med 1000
10699293 7 mL Hvid 100/Cs. Pakke med 100
12456181 15 mL Neutral 100/Cs. Pakke med 100
10237193 15 mL Hvid 100/Cs. Pakke med 100
12496201 15 mL Hvid 1000/Cs. Pakke med 1000
12426211 30 mL Hvid 1000/Cs. Pakke med 1000
12486181 30 mL Neutral 100/Cs. Pakke med 100
10092923 30 mL Hvid 100/Cs. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10087702 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W242832
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1096.70 DKK
    917.39 DKK / Pakke med 100
    Spare 179.31 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Flaske lavet af naturlig lavdensitetspolyethylen og fremstillet efter strenge kvalitetskontrolstandarder for at sikre det bedste produkt til din applikation.
  • Fås i en række størrelser
  • Pakket i kasser på 100, 1000 eller bulk
Ordreinfo
Droppespidser eller hætter skal købes separat
Tekniske data
Volumen 6 ml, 0,2 oz.
Kapacitet (metrisk) 6 mL
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 0,66 tommer.
Materiale LDPE
Mængde 100/Cs.
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Nej
Uddannet No
Mund Narrow
Højde (metrisk) 42 mm
Højde (engelsk) 1,65 tommer
Lukkestørrelse 13-425 mm
Diameter (metrisk) 18 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 0,2 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Droppe flaske