Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE dispenseringsflasker
Artikelnummer. p-38920 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 72
Artikelnummer. 12485502
Brand: DWK Life Sciences 211194
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til milde og stærke buffere, god kemikalieresistens
  • Fremstillet af polyethylen med lav densitet
  • Gennemskinnelig farve
  • Meget fleksibel med høj slagstyrke
  • Løft tuden for at dispensere indholdet, og tryk tuden ned for at forsegle flasken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2,03 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2,03 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 1,5 tommer
Materiale LDPE
Højde (metrisk) 92 mm
Produkttype Udleveringsflaske
Højde (engelsk) 3,6 tommer
Lukkestørrelse 20-410 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres