Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE dispenseringsflasker
Artikelnummer. 12485502 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12485502 60 mL Pakke med 144
12495502 125 mL Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12485502 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211194
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til milde og stærke buffere, god kemikalieresistens
  • Fremstillet af polyethylen med lav densitet
  • Gennemskinnelig farve
  • Meget fleksibel med høj slagstyrke
  • Løft tuden for at dispensere indholdet, og tryk tuden ned for at forsegle flasken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2,03 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2,03 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 1,5 tommer
Materiale LDPE
Højde (metrisk) 92 mm
Produkttype Udleveringsflaske
Højde (engelsk) 3,6 tommer
Lukkestørrelse 20-410 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres