Beskrivelse
- Formonteret polypropylen skruelåg med PTFE foring
- Stort skriveplaster
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16,9 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 3,46 tommer. |
| Inkluderer | No-dryp pour læbe, stort skriveplaster |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Uddannet | No |
| Mund | Narrow |
| Vis mere |