Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Mærkede reagensflasker
Artikelnummer. 12452541 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12452541 250 mL Pakke med 6
12462541 500 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12452541 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 220223
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaverbar reagensflaske fremstillet af USP Type I borosilikatglas og har en drypfri læbe
  • Formonteret polypropylen skruelåg med PTFE foring
  • Stort skriveplaster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,63 tommer.
Inkluderer No-dryp pour læbe, stort skriveplaster
Materiale Glas
Mund Brede
Højde (metrisk) 150 mm
Produkttype Reagensflaske
Højde (engelsk) 5,9 tommer
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 67 mm
Lukketype Skruelåg