Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 graduerede sikkerhedscoatede flasker
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
Plastisol belagt for sikkerhed
- Fremstillet af klart borosilikatglas
- Påsat 45 mm hvid polypropylen skruelåg
- Hæld ring for at fjerne dryp
- Autoklaverbar
- Farvekodede hætter fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 33,8 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 33,8 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 3,97 tommer. |
| Inkluderer | Kileformet indvendig tætningsring og polypropylen hældering |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Uddannet | Ja |
| Højde (metrisk) | 233 mm |
| Vis mere |