Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 graduerede sikkerhedscoatede flasker
Artikelnummer. 12389899 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12389899
Brand: DWK Life Sciences W219937
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges som medium eller reagensflaske
Plastisol belagt for sikkerhed
  • Fremstillet af klart borosilikatglas
  • Påsat 45 mm hvid polypropylen skruelåg
  • Hæld ring for at fjerne dryp
  • Autoklaverbar
  • Farvekodede hætter fås separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8,5 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,5 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 3,97 tommer.
Inkluderer Kileformet indvendig tætningsring og polypropylen hældering
Materiale Borosilikatglas
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 233 mm
Højde (engelsk) 9,17 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 45 mm
Diameter (metrisk) 101 mm
Lukketype Skruelåg