Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 graduerede flasker uden låg eller hældningsring
Artikelnummer. 12412531 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 12412531
Brand: DWK Life Sciences 219917
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
WHEATON™ medieflasker er fremstillet af borosilikatglas, der overholder USP Type I-krav og har et lavt alkaliindhold for at forhindre ændringer i pH for at opretholde renheden af indholdet.
  • Fremstillet af USP Type I borosilikatglas hjælper med at forhindre pH-ændringer
  • 45 mm skruegevind, bred mundingsfinish
  • Uddannet med skriveplaster
  • Speciel hældningslæbe letter let hældning
  • Autoklaverbar
  • Farvekodede hætter kan købes separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,75 tommer
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 138 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 5,43 tommer.
Lukkestørrelse 45 mm
Diameter (metrisk) 70 mm
Lukketype Skruelåg