Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 graduerede flasker med hætte påsat
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 17 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 17 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 3,38 tommer. |
| Inkluderer | Hældering og skruelåg |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Brede |
| Vis mere |