Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 graduerede flasker med hætte påsat
Artikelnummer. 12462531 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 12462531
Brand: DWK Life Sciences 219927
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Graduerede flasker med hætte på
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,75 tommer
Inkluderer Hældering og skruelåg
Materiale Borosilikatglas
Lukningsfarve Hvid
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 144 mm
Højde (engelsk) 5,66 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 45 mm
Diameter (metrisk) 70 mm
Lukketype Skruelåg