Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ KeepIT™ Frysebokse
Artikelnummer. 15382322 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Rød
Holder:
100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas)
Type:
Fryseboks
KeepIT -100 fryseboks
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Holder Type unitSize
15382322 Gul 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas) Fryseboks Pakke med 10
15362322 Rød 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas) Fryseboks Pakke med 10
15392322 Pink (Pink) 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas) Fryseboks Pakke med 10
13486626 Hvid 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas) Fryseboks Pakke med 10
15322332 Blå 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas) Fryseboks Pakke med 10
15312332 Grøn 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas) KeepIT -100 fryseboks Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15382322 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. W651704Y
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver en ideel metode til batching og opbevaring af prøver.
Seks forskellige farver matcher farverne på CryoELITE Kryogene hætteglas, der skaber alternativer til batching og identifikation af grupper af prøver.
  • KeepIT-100 kan rumme op til 100 hætteglas med indvendigt gevind, KeepIT-81 kan rumme 81 hætteglas med udvendigt gevind, og KeepIT-25 kan rumme op til 25 indvendige eller udvendige kryogene hætteglas; Hætteglasstørrelser: 1,2– 2 ml
  • Åbninger i bunden letter scanningen CryoELITE 2D Data Matrix Stregkode Indsætter og giver mulighed for dræning af flydende nitrogen
  • Fremstillet af Eastman Tritan™ BPA-fri, brudsikker harpiks
  • Standard footprint er kompatibel med hylder til opbevaring af flydende nitrogen og fryseskuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Materiale Copolyester harpiks
Form Firkant
Type Fryseboks
Til brug med (applikation) Batching og opbevaring af prøver
Holder 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas)
Dimensioner (L x B x H) 5,1 x 5,1 x 2 tommer. (13 x 13 x 5,2 cm)
Længde (engelsk) 5,1 tommer
Længde (metrisk) 13 cm
Bredde (engelsk) 5,1 tommer
Bredde (metrisk) 13 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5.2 cm