Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ KeepIT™ Frysebokse
Artikelnummer. 15362322 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Rød
Holder:
100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas)
Type:
Fryseboks
KeepIT -100 fryseboks
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Holder Type unitSize
15362322 Rød 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas) Fryseboks Pakke med 10
15392322 Pink (Pink) 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas) Fryseboks Pakke med 10
15382322 Gul 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas) Fryseboks Pakke med 10
13486626 Hvid 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas) Fryseboks Pakke med 10
15322332 Blå 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas) Fryseboks Pakke med 10
15312332 Grøn 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas) KeepIT -100 fryseboks Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15362322 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. W651704R
Giver en ideel metode til batching og opbevaring af prøver.
Seks forskellige farver matcher farverne på CryoELITE Kryogene hætteglas, der skaber alternativer til batching og identifikation af grupper af prøver.
  • KeepIT-100 kan rumme op til 100 hætteglas med indvendigt gevind, KeepIT-81 kan rumme 81 hætteglas med udvendigt gevind, og KeepIT-25 kan rumme op til 25 indvendige eller udvendige kryogene hætteglas; Hætteglasstørrelser: 1,2– 2 ml
  • Åbninger i bunden letter scanningen CryoELITE 2D Data Matrix Stregkode Indsætter og giver mulighed for dræning af flydende nitrogen
  • Fremstillet af Eastman Tritan™ BPA-fri, brudsikker harpiks
  • Standard footprint er kompatibel med hylder til opbevaring af flydende nitrogen og fryseskuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Materiale Copolyester harpiks
Form Firkant
Type Fryseboks
Til brug med (applikation) Batching og opbevaring af prøver
Holder 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas)
Dimensioner (L x B x H) 5,1 x 5,1 x 2 tommer. (13 x 13 x 5,2 cm)
Længde (engelsk) 5,1 tommer
Længde (metrisk) 13 cm
Bredde (engelsk) 5,1 tommer
Bredde (metrisk) 13 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5.2 cm