Beskrivelse
Seks forskellige farver matcher farverne på CryoELITE Kryogene hætteglas, der skaber alternativer til batching og identifikation af grupper af prøver.
- KeepIT-100 kan rumme op til 100 hætteglas med indvendigt gevind, KeepIT-81 kan rumme 81 hætteglas med udvendigt gevind, og KeepIT-25 kan rumme op til 25 indvendige eller udvendige kryogene hætteglas; Hætteglasstørrelser: 1,2– 2 ml
- Åbninger i bunden letter scanningen CryoELITE 2D Data Matrix Stregkode Indsætter og giver mulighed for dræning af flydende nitrogen
- Fremstillet af Eastman Tritan™ BPA-fri, brudsikker harpiks
- Standard footprint er kompatibel med hylder til opbevaring af flydende nitrogen og fryseskuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Copolyester harpiks |
| Form | Firkant |
| Type | Fryseboks |
| Til brug med (applikation) | Batching og opbevaring af prøver |
| Holder | 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas) |
| Dimensioner (L x B x H) | 5,1 x 5,1 x 2 tommer. (13 x 13 x 5,2 cm) |
| Længde (engelsk) | 5,1 tommer |
| Længde (metrisk) | 13 cm |
| Bredde (engelsk) | 5,1 tommer |
| Vis mere |