Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ KeepIT™ Frysebokse
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Rød
Holder:
100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas)
Type:
Fryseboks
KeepIT -100 fryseboks
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Seks forskellige farver matcher farverne på CryoELITE Kryogene hætteglas, der skaber alternativer til batching og identifikation af grupper af prøver.
- KeepIT-100 kan rumme op til 100 hætteglas med indvendigt gevind, KeepIT-81 kan rumme 81 hætteglas med udvendigt gevind, og KeepIT-25 kan rumme op til 25 indvendige eller udvendige kryogene hætteglas; Hætteglasstørrelser: 1,2– 2 ml
- Åbninger i bunden letter scanningen CryoELITE 2D Data Matrix Stregkode Indsætter og giver mulighed for dræning af flydende nitrogen
- Fremstillet af Eastman Tritan™ BPA-fri, brudsikker harpiks
- Standard footprint er kompatibel med hylder til opbevaring af flydende nitrogen og fryseskuffer
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Grøn |
Materiale | Eastman Tritan Harpiks |
Type | KeepIT -100 fryseboks |
Til brug med (applikation) | Ideel metode til batching og opbevaring af prøver |
Holder | 100 (1,2 til 2 ml med indvendigt gevind kryogent hætteglas) |
Dimensioner (L x B x H) | 5,1 x 5,1 x 2 tommer. (13 x 13 x 5,2 cm) |
Længde (engelsk) | 5,1 tommer |
Længde (metrisk) | 13 cm |
Bredde (engelsk) | 5,1 tommer |
Bredde (metrisk) | 13 cm |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences™ Wheaton™ KeepIT™ Frysebokse >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion