Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Krukker med polypropylen skruelåg
Artikelnummer. p-4380944 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklaverbar:
Autoklaverbar (kun flaske)
Må ikke autoklaveres
Farve:
Hvid
Klar
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 12437391
Brand: DWK Life Sciences W209912
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • God modstandsdygtighed over for uorganiske kemikalier
  • Formonteret hvid polypropylen skruelåg med opskummet polyethylen foring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1,01 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1,01 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,53 tommer.
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polystyren
Lukningsfarve Hvid
Klarhed Klar
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 41 mm
Produkttype Krukke
Højde (engelsk) 1,61 tommer.
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43-400 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres