Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Krukker med polypropylen skruelåg
Artikelnummer. 12497381 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklaverbar:
Autoklavérbar (kun flaske)
Må ikke autoklaveres
Farve:
Hvid
Klar
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Pakke med 72
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Autoklaverbar Farve Pakningsstørrelse
12497381 125 mL Må ikke autoklaveres Neutral Pakke med 36
12437391 30 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 72
12477381 30 mL Autoklavérbar (kun flaske) Neutral Pakke med 72
12447391 60 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 48
12487381 60 mL Må ikke autoklaveres Neutral Pakke med 48
12427381 60 mL Autoklavérbar (kun flaske) Hvid Pakke med 48
12457391 125 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 36
12467391 250 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 36
12407391 250 mL Må ikke autoklaveres Neutral Pakke med 36
12447381 250 mL Autoklavérbar (kun flaske) Hvid Pakke med 36
12417391 500 mL Autoklavérbar (kun flaske) Neutral Pakke med 24
12477391 500 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 24
12457381 500 mL Autoklavérbar (kun flaske) Hvid Pakke med 24
12427391 1000 mL Må ikke autoklaveres Neutral Pakke med 24
12487391 1000 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 24
12467381 1000 mL Autoklavérbar (kun flaske) Hvid Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 12497381 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W209908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.20 DKK
    570.50 DKK / Pakke med 36
    Spare 113.70 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 19-03-2027
WHEATON™ Wide Mouth Jars in Polypropylene and Polystyrene with Screw Cap are durable containers available in PP or PS with unlined or foam-lined PP screw caps. PP jars with unlined caps are autoclavable, ideal for secure storage of solid samples and powders.
  • Holdbar beholder med god kemikalieresistens
  • Formonteret hvid polypropylen skruelåg uforet eller med opskummet polyethylen foring
  • Polypropylenbeholder kan autoklaveres; hætten er ikke autoklaverbar
Tekniske data
Volumen 4,2 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 2,08 tommer.
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polypropylen
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Hvid
Klarhed Neutral
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Mund Brede
Højde (metrisk) 68 mm
Højde (engelsk) 2,67 tommer.
Kemisk etiket Unlabeled
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 58-400 mm
Diameter (metrisk) 53 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 4,2 oz.
Form Rund
Engangs Reusable
Produkttype Krukke