Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Krukker med polypropylen skruelåg
Artikelnummer. 12487391 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklaverbar:
Må ikke autoklaveres
Farve:
Gennemskinnelig
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Pakke med 72
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Autoklaverbar Farve Pakningsstørrelse
12487391 1000 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 24
12437391 30 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 72
12477381 30 mL Må ikke autoklaveres Gennemskinnelig Pakke med 72
12447391 60 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 48
12487381 60 mL Må ikke autoklaveres Gennemskinnelig Pakke med 48
12427381 60 mL Må ikke autoklaveres Gennemskinnelig Pakke med 48
12497381 125 mL Må ikke autoklaveres Gennemskinnelig Pakke med 36
12457391 125 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 36
12467391 250 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 36
12407391 250 mL Må ikke autoklaveres Gennemskinnelig Pakke med 36
12447381 250 mL Må ikke autoklaveres Gennemskinnelig Pakke med 36
12417391 500 mL Må ikke autoklaveres Gennemskinnelig Pakke med 24
12477391 500 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 24
12457381 500 mL Må ikke autoklaveres Gennemskinnelig Pakke med 24
12427391 1000 mL Må ikke autoklaveres Gennemskinnelig Pakke med 24
12467381 1000 mL Må ikke autoklaveres Gennemskinnelig Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 12487391 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W209917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 DKK
    1365.61 DKK / Pakke med 24
    Spare 269.39 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 21-04-2027
WHEATON™ Wide Mouth Jars i polypropylen og polystyren med skruehætte er holdbare beholdere, der fås i PP eller PS med PP skruelåg uden foring eller skum. PP-glas med uforede låg er autoklavable og ideelle til sikker opbevaring af faste prøver og pulver.
  • God modstandsdygtighed over for uorganiske kemikalier
  • Formonteret hvid polypropylen skruelåg med opskummet polyethylen foring
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 4,56 tommer.
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Hvid
Klarhed Klar
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 97 mm
Højde (engelsk) 3,8 tommer
Kemisk etiket Umærket
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 120-400 mm
Diameter (metrisk) 116 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Form Rund
Engangs Genanvendelig
Produkttype Krukke