Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Krukker med polypropylen skruelåg
Artikelnummer. 12487381 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklaverbar:
Autoklaverbar (kun flaske)
Må ikke autoklaveres
Farve:
Hvid
Klar
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 12487381
Brand: DWK Life Sciences W209907
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • Holdbar beholder med god kemikalieresistens
  • Formonteret hvid polypropylen skruelåg uforet eller med opskummet polyethylen foring
  • Polypropylenbeholder kan autoklaveres; hætten er ikke autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2,02 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2,02 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 1,92 tommer
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polypropylen
Lukningsfarve Hvid
Klarhed Neutral
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 46 mm
Produkttype Krukke
Højde (engelsk) 1,81 tommer.
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53-400 mm
Diameter (metrisk) 49 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres