Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Krukker med polypropylen skruelåg
Artikelnummer. 12437391 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklaverbar:
Autoklaverbar (kun flaske)
Må ikke autoklaveres
Farve:
Hvid
Klar
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Pakke med 72
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Autoklaverbar Farve unitSize
12437391 30 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 72
12477381 30 mL Autoklaverbar (kun flaske) Neutral Pakke med 72
12447391 60 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 48
12487381 60 mL Må ikke autoklaveres Neutral Pakke med 48
12427381 60 mL Autoklaverbar (kun flaske) Hvid Pakke med 48
12497381 125 mL Må ikke autoklaveres Neutral Pakke med 36
12457391 125 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 36
12467391 250 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 36
12407391 250 mL Må ikke autoklaveres Neutral Pakke med 36
12447381 250 mL Autoklaverbar (kun flaske) Hvid Pakke med 36
12417391 500 mL Autoklaverbar (kun flaske) Neutral Pakke med 24
12477391 500 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 24
12457381 500 mL Autoklaverbar (kun flaske) Hvid Pakke med 24
12427391 1000 mL Må ikke autoklaveres Neutral Pakke med 24
12487391 1000 mL Må ikke autoklaveres Klar Pakke med 24
12467381 1000 mL Autoklaverbar (kun flaske) Hvid Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 12437391 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W209912
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • God modstandsdygtighed over for uorganiske kemikalier
  • Formonteret hvid polypropylen skruelåg med opskummet polyethylen foring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1,01 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1,01 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,53 tommer.
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polystyren
Lukningsfarve Hvid
Klarhed Klar
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 41 mm
Produkttype Krukke
Højde (engelsk) 1,61 tommer.
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43-400 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres