Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Krukker med polypropylen skruelåg
Artikelnummer. 12427391 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklaverbar:
Autoklaverbar (kun flaske)
Må ikke autoklaveres
Farve:
Hvid
Klar
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 12427391
Brand: DWK Life Sciences W209911
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • Holdbar beholder med god kemikalieresistens
  • Formonteret hvid polypropylen skruelåg uforet eller med opskummet polyethylen foring
  • Polypropylenbeholder kan autoklaveres; hætten er ikke autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 4,56 tommer.
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polypropylen
Lukningsfarve Hvid
Klarhed Neutral
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 97 mm
Produkttype Krukke
Højde (engelsk) 3,8 tommer
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 120-400 mm
Diameter (metrisk) 116 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres