Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Løbehjul til Celstir™ Spinnerkolber
Artikelnummer. 12441421 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
1000 ml Celstir™ Spinnerkolbe
125 ml Celstir™ Spinnerkolbe
250 ml Celstir™ Spinnerkolbe
3000 ml Celstir™ Spinnerkolbe
50 ml Celstir™ Spinnerkolbe
500 ml Celstir™ Spinnerkolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12441421
Brand: DWK Life Sciences 356902
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erstatning for dobbelt sidearm Celstir og dobbelt sidearm med jakke Celstir .
  • Dette ikke-knuselige skaft i rustfrit stål, til udskiftning af glasskaftet, der følger med Celstir™ kolber, kan eftermonteres på eksisterende Celstir kolber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 500 ml Celstir™ Spinnerkolbe
Inkluderer Tophætte med liners, glasstang, magnetholder, magnet og omrører
Type Løbehjul
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato