Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Løbehjul til Celstir™ Spinnerkolber
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
1000 ml Celstir™ Spinnerkolbe
125 ml Celstir™ Spinnerkolbe
250 ml Celstir™ Spinnerkolbe
3000 ml Celstir™ Spinnerkolbe
50 ml Celstir™ Spinnerkolbe
500 ml Celstir™ Spinnerkolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dette ikke-knuselige skaft i rustfrit stål, til udskiftning af glasskaftet, der følger med Celstir™ kolber, kan eftermonteres på eksisterende Celstir kolber.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 250 ml Celstir™ Spinnerkolbe |
| Inkluderer | Tophætte med liners, glasstang, magnetholder, magnet og omrører |
| Type | Løbehjul |