Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Løbehjul til Celstir™ Spinnerkolber
Artikelnummer. 10178611 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
1000 ml Celstir™ Spinnerkolbe
125 ml Celstir™ Spinnerkolbe
250 ml Celstir™ Spinnerkolbe
3000 ml Celstir™ Spinnerkolbe
50 ml Celstir™ Spinnerkolbe
500 ml Celstir™ Spinnerkolbe
Unit Size:
Hver
Product Code. 10178611
Brand: DWK Life Sciences 356907
Only null left
Add to basket
Add to basket
Erstatning for dobbelt sidearm Celstir og dobbelt sidearm med jakke Celstir .
  • Dette ikke-knuselige skaft i rustfrit stål, til udskiftning af glasskaftet, der følger med Celstir™ kolber, kan eftermonteres på eksisterende Celstir kolber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) 3000 ml Celstir™ Spinnerkolbe
Inkluderer Tophætte med liners, glasstang, magnetholder, magnet og omrører
Type Løbehjul