Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ I-LOC lukninger
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Gul
Hvid, Grå
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Eliminer brugen af separat aluminiumsforsegling og gummiprop
- Polypropylen lukninger
- Grå bromobutyl propper
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Bromobutyl |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Type | Skruelåg |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Til brug med (udstyr) | 20-400 hætteglas med skruegevind |