Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridiseringsstativ
Artikelnummer. 12407181 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale:
Akryl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12407181 Akryl Hver
1 options
Artikelnummer. 12407181 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 805015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1538.25 DKK
    1346.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 191.58 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Holder op til 6 hybridiseringsflasker
  • Akrylstativ rummer op til seks hybridiseringsflasker i forskellige størrelser til sikker transport eller opbevaring
Ordreinfo
Varerne kommer som én pr. sag
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I
Belægning Plastisol
Farve Klar
Diameter (engelsk) Indre 1,37 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 35 mm
Til brug med (applikation) Nukleinsyre- og proteinblotting-procedurer, der kræver et minimum af probeopløsning
Til brug med (udstyr) Hybridiseringsflaske
Materiale Akryl
Produkttype Akryl stativ