Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridiseringsflasker
Artikelnummer. p-42660 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
35 mm
70 mm
Produkttype:
Hybridiseringsflaske
Hybridiseringsflaske med sikkerhedscoating
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11541325
Brand: DWK Life Sciences 805003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i nukleinsyre- og proteinblotting-procedurer, der kræver et minimum af probeopløsning
  • Fremstillet af kraftigt borosilikatglas
  • Sikkerhedsbelagte flasker med stærke, skridsikre plastisol-dæksler reducerer potentiel brud og eksponering for farlige materialer
  • Polypropylenhætter inkorporerer sonisk bundet PTFE-fluorcarbonharpiks/silikoneforing for at forhindre lækage
  • Akrylstativ rummer op til seks hybridiseringsflasker i forskellige størrelser til sikker transport eller opbevaring
Ordreinfo
Varerne kommer som én pr. sag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I
Lukningsmateriale Polycarbonat
Lukkestørrelse 45 mm
Belægning Plastisol
Diameter (engelsk) Indre 1,37 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 35 mm
Til brug med (applikation) Nukleinsyre- og proteinblotting-procedurer, der kræver et minimum af probeopløsning
Længde (engelsk) 5,90 tommer.
Liner materiale PTFE eller silikone
Lukketype Skruelåg
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsflaske