Beskrivelse
- Fremstillet af kraftigt borosilikatglas
- Sikkerhedsbelagte flasker med stærke, skridsikre plastisol-dæksler reducerer potentiel brud og eksponering for farlige materialer
- Polypropylenhætter inkorporerer sonisk bundet PTFE-fluorcarbonharpiks/silikoneforing for at forhindre lækage
- Akrylstativ rummer op til seks hybridiseringsflasker i forskellige størrelser til sikker transport eller opbevaring
Ordreinfo
Varerne kommer som én pr. sag
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Type I |
| Lukningsmateriale | Polycarbonat |
| Lukkestørrelse | 45 mm |
| Belægning | Plastisol |
| Diameter (engelsk) Indre | 1,37 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 35 mm |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyre- og proteinblotting-procedurer, der kræver et minimum af probeopløsning |
| Længde (engelsk) | 2,95 tommer. |
| Liner materiale | PTFE eller silikone |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |