Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridiseringsflasker
Artikelnummer. 11541325 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
35 mm
70 mm
Produkttype:
Hybridiseringsflaske
Hybridiseringsflaske med sikkerhedscoating
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Produkttype Pakningsstørrelse
11541325 150 mm 35 mm Hybridiseringsflaske Hver
11724209 75 mm 35 mm Hybridiseringsflaske Hver
10717893 300 mm 35 mm Hybridiseringsflaske Hver
12437181 300 mm 35 mm Hybridiseringsflaske med sikkerhedscoating Hver
12417181 75 mm 35 mm Hybridiseringsflaske med sikkerhedscoating Hver
11531325 100 mm 35 mm Hybridiseringsflaske Hver
12871474 100 mm 35 mm Hybridiseringsflaske med sikkerhedscoating Hver
11551325 150 mm 35 mm Hybridiseringsflaske med sikkerhedscoating Hver
12447181 300 mm 70 mm Hybridiseringsflaske med sikkerhedscoating Hver
12742447 300 mm 70 mm Hybridiseringsflaske Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11541325 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 805003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 DKK
    582.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 82.44 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
WHEATON™ Hybridiseringsflasker er designet til nukleinsyre- og proteinblottingprocedurer, der kræver minimal probe-opløsning. Fremstillet af kraftigt borosilikatglas med polypropylenlåg og PTFE-fluorcarbonharpiks/silikoneforing for at forhindre lækage.
  • Fremstillet af borosilikatglas med tunge vægge for holdbarhed og kemisk modstand
  • Sikkerhedsbelagte flasker med stærke, glidesikre plastisoldæksler reducerer potentiel brud og eksponering for farlige materialer
  • Polypropylenhætter indeholder lydbundet PTFE-fluorcarbonharpiks/silikonebelægning for at forhindre lækage
  • Akrylstativet kan rumme op til seks hybridiseringsflasker i forskellige størrelser for sikker transport eller opbevaring
  • Ideel til nukleinsyre- og proteinblotting-procedurer, der kræver mindst en probe-opløsning
Ordreinfo
Varerne kommer som én pr. sag
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I
Lukningsmateriale Polycarbonat
Lukkestørrelse 45 mm
Belægning Plastisol
Diameter (engelsk) Indre 1,37 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 35 mm
Til brug med (applikation) Nukleinsyre- og proteinblotting-procedurer, der kræver et minimum af probeopløsning
Længde (engelsk) 5,90 tommer.
Liner materiale PTFE eller silikone
Lukketype Skruelåg
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsflaske