Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace Vials Convenience Kits med trykudløser
Artikelnummer. p-2444894 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Højde (metrisk):
46 mm
75 mm
Højde (engelsk):
1,81 tommer.
2,95 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12454981
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences W22527801
Only null left
Add to basket
Add to basket
Nydesignet top giver en tættere forsegling med PTFE-silikone septa
  • Fremstillet af Type I borosilikatglas
  • Afrundede skuldre og bunde giver mulighed for jævn opvarmning og sikrere drift ved højere tryk
Order Info
Fås i praktiske pakker med 100 stk. Dia. x H (10 ml hætteglas): 23 x 46 mm. Dia. x H (20 ml hætteglas): 23 x 75 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 6.0 mL
Højde (engelsk) 1,81 tommer.
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 46 mm
Mængde 100 Cs.
Lukkestørrelse 20 mm