Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace Vials Convenience Kits med trykudløser
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Højde (metrisk):
46 mm
75 mm
Højde (engelsk):
1,81 tommer.
2,95 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fremstillet af Type I borosilikatglas
- Afrundede skuldre og bunde giver mulighed for jævn opvarmning og sikrere drift ved højere tryk
Ordreinfo
Fås i praktiske pakker med 100 stk. Dia. x H (10 ml hætteglas): 23 x 46 mm. Dia. x H (20 ml hætteglas): 23 x 75 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 6.0 mL |
| Højde (engelsk) | 2,95 tommer. |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Mængde | 100 Cs. |
| Lukkestørrelse | 20 mm |